Agarose, en poudre, pur pour biochimie (Mr = - 0.17)
Fournisseur: Thermo Scientific
239020250 239021000 239025000
ACRO239020250EA 83.4 EUR InStock
ACRO239020250 ACRO239021000 ACRO239025000
Agarose, en poudre, pur pour biochimie (Mr = - 0.17)
Agarose
Point de fusion: 60 - 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081294
Numéro CAS: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526c20a29610acf6900f898ff245c5602558c785&vid=ae34e4c76a4d7838d4dc9501397f6741b1b97d5e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤7 % (5 g, 110°C, 24 h)
Gel strength ≥2000 g/cm² (1.5 % gel)
Gel point 34.5 to 37.5°C (1.5 % gel)
Electroendosmosis 0.16 to 0.19 (-Mr)
Ash ≤0.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.25 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité