Agarose, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
121852-100EA 840 EUR InStock
121852-100
Agarose, Millipore®
Agarose
Point de fusion: 60…90 °C
Numéro MDL: MFCD00081294
Numéro CAS: 9012-36-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/43/75/23914375.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité