Needles, STERITEX®
Fournisseur: CODAN
CODA646008EA 122 EUR InStock
CODA646008
Needles, STERITEX®
Aiguilles pour seringues
This needle is only used for the inlet of air into bottles.
  • Metal needle with non return valve
  • With 0,2 µm air filter
Attention: Do not use for reconstitution of lyophilisate.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité