Automates de coloration, Cellstain® 15
Fournisseur: Tharmac
Cellstain®
THARJC665-30EA 12710 EUR InStock
THARJC665-30
Automates de coloration, Cellstain® 15
Coloration pour lames
Le Cellstain 15 est un automate de coloration pour Papanicolaou, HE et autres colorations.
  • 20 procédures programmables en mémoire
  • Faible transfert de réactifs à travers le porte-lames
  • Raccord de petit format sous toute hotte existante
  • Agitation et le temps de vidange sont librement sélectionnables
  • Porte-diapositives mobile pour un grand nombre de programmes de coloration
Informations de commande: Livré avec 15 stations, un porte-lame et un station raccourcie pour le chargement et déchargement.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité