Amidon, hydrolysé acc. Smithies
Fournisseur: Roth Carl
9480.1 9480.2 9480.4
ROTH9480.1EA 0 EUR InStock
ROTH9480.1 ROTH9480.2 ROTH9480.4
Amidon, hydrolysé acc. Smithies
Amidon
Formule: (C₆H₁₀O₅)n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082026
Numéro CAS: 9005-25-8
EINECS: 232-679-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité