Amidon (de la patate)
Fournisseur: MP Biomedicals
02102954.5 0210295402 0210295405
ICNA02102954.5EA 35.6 EUR InStock
ICNA02102954.5 ICNA0210295402 ICNA0210295405
Amidon (de la patate)
Amidon
Formule: (C₆H₁₀O₅)n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082026
Numéro CAS: 9005-25-8
EINECS: 232-679-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité