L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Amidon Wheat
Fournisseur: Roth Carl
9447.1 9447.2
ROTH9447.1EA 0 EUR InStock
ROTH9447.1 ROTH9447.2
Amidon Wheat
Amidon
Formule: (C₆H₁₀O₅)n
MW: 162.14 g/mol
Densité: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082026
Numéro CAS: 9005-25-8
EINECS: 232-679-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité