Gomme arabique, en poudre
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
258850010 258852500 258850025
ACRO258850010EA 152 EUR InStock
ACRO258850010 ACRO258852500 ACRO258850025
Gomme arabique, en poudre
Gomme arabique
Densité: 1.35 g/cm³
Point d'éclair: ≥ 250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081264
Numéro CAS: 9000-01-5
EINECS: 232-519-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤15.0 % (1 g, 105°C)
Additional info Agar, Starch, Tragacanth, dextrin, sucrose: absent
Identification Passes test (per Ph. Eur.)
Total ash ≤4.0 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤40 ppm
Insoluble matter ≤0.1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité