Gomme arabique, séchée par pulvérisation, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Attention
Synonyms: Acacia
1.04228.1000EA 311 EUR InStock
1.04228.1000 1.04228.9015
Gomme arabique, séchée par pulvérisation, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, SAFC®
Gomme arabique
Densité: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >250 °C
Numéro MDL: MFCD00081264
Numéro CAS: 9000-01-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité