Gomme arabique
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Acacia
MOLE13599707-100GEA 0 EUR InStock
MOLE13599707-100G
Gomme arabique
Gomme arabique
Densité: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >250 °C
Numéro MDL: MFCD00081264
Numéro CAS: 9000-01-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité