Gomme adragante, en poudre
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Tragacanth, Tragacanth gum
A18502.22 A18502.36
A18502.22EA 73.6 EUR InStock
A18502.22 A18502.36
Gomme adragante, en poudre
Gomme adragante
CAS No.: 9000-65-1 Odour: Odourless Merck Reference: 14,4581 MDL No.: MFCD00131255
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131255
Numéro CAS: 9000-65-1
EINECS: 232-552-5
Merck Index: 14,4581
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité