L(+)-Acide lactique ∼90%, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, E270 pouvant être utilisé comme excipient, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Danger
Synonyms: (S)-Lactic acid, L-Lactic acid, (S)-2-Hydroxypropanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxypropanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxypropionic acid, (S)-(+)-Lactic acid
1.00366.2500 1.00366.9025
1.00366.2500EA 297 EUR InStock
1.00366.2500 1.00366.9025
L(+)-Acide lactique ∼90%, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, E270 pouvant être utilisé comme excipient, SAFC®
L(+)-Lactic acid
Formule: C₃H₆O₃
MW: 90,08 g/mol
Densité: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064266
Numéro CAS: 79-33-4
EINECS: 201-196-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité