Sodium L(+)-Lactate 60% (p/p) dans l'eau
Fournisseur: Thermo Scientific
250300010 250300050
ACRO250300010EA 97.5 EUR InStock
ACRO250300010 ACRO250300050
Sodium L(+)-Lactate 60% (p/p) dans l'eau
Sodium L(+)-Lactate
Formule: C₃H₅NaO₃
Densité: 1.33 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066576
Numéro CAS: 867-56-1
EINECS: 212-762-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear viscous liquid
Refractive index 1.4220 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 1.32 to 1.34 g/ml
Color scale ≤50 APHA
pH 6.5 to 8.5
Titration with HCl 59 to 61 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Sodium (Na) 12.1 to 12.6 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Isomer ≥97 % L(+) (Stereochemical purity)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité