DL-Sodium lactate 50% en solution aqueuse Ph. Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
27927.298EA 96.9 EUR InStock
27927.298 27927.367
DL-Sodium lactate 50% en solution aqueuse Ph. Eur.
DL-Sodium lactate
Formule: H₃CCH(OH)COONa
Densité: 1.263 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065400
Numéro CAS: 72-17-3
EINECS: 200-772-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Sodium 2-hydroxypropanoate) Min. 50%
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Appearance of solution Passes test
pH 6.5 - 9.0
Reducing sugars and sucrose Passes test
Chlorides (calc. ref. to Na lactate) Max. 50 ppm
Oxalates and phosphates Passes test
Sulphates (calc. ref. to Na lactate) Max. 100 ppm
Iron (calc. ref. to Na lactate) Max. 10 ppm
Heavy metals (calc. ref. to Na lactate) Max. 10 ppm
Residual solvents Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité