DL-Sodium lactate 50% en solution aqueuse
Fournisseur: Serva
SERA29767.01EA 0 EUR InStock
SERA29767.01 SERA29767.02
DL-Sodium lactate 50% en solution aqueuse
DL-Sodium lactate
Formule: H₃CCH(OH)COONa
MW: 112,06 g/mol
Densité: 1,27…1.32 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00065400
Numéro CAS: 72-17-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité