3-Mercapto-1,2-propanediol 90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
125520250 125521000 125525000
ACRO125520250EA 41.6 EUR InStock
ACRO125520250 ACRO125521000 ACRO125525000
3-Mercapto-1,2-propanediol 90%
3-Mercapto-1,2-propanediol
Formule: C₃H₈O₂S
Point d'ébullition: 118 °C (5 mmHg)
Densité: 1.23 g/cm³
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004879
Numéro CAS: 96-27-5
EINECS: 202-495-0
ONU: 2810
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Viscous solution
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodimetric ≥88 %
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité