(±)-But-3-yne-2-ol 55% ∼7.5 mol/l en solution aqueuse pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20230.0100 8.20230.0500
8.20230.0100EA 40.4 EUR InStock
8.20230.0100 8.20230.0500
(±)-But-3-yne-2-ol 55% ∼7.5 mol/l en solution aqueuse pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
(±)-But-3-yne-2-ol
Formule: C₄H₆O
Densité: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004541
Numéro CAS: 2028-63-9
EINECS: 217-978-1
ONU: 2929
ADR: 6.1 (3),II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité