Copper beryllium alloy (98.1:1.9 w%), alloy C17200, en feuilles, Thickness: 0,15 mm
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
41912.GTEA 341 EUR InStock
41912.GT
Copper beryllium alloy (98.1:1.9 w%), alloy C17200, en feuilles, Thickness: 0,15 mm
Copper beryllium alloy (98.1:1.9 w%), alloy C17200
^=37.7g/150x200mm.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité