Acrylamide : Bisacrylamide (19:1) 40% en solution aqueuse
Fournisseur: Serva
Danger
10679.01 10679.02 10679.03
SERA10679.01EA 0 EUR InStock
SERA10679.01 SERA10679.02 SERA10679.03
Acrylamide : Bisacrylamide (19:1) 40% en solution aqueuse
Acrylamide : Bisacrylamide
Densité: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00080848
ONU: 3426
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité