Acrylamide : Bisacrylamide (29:1) 30% en solution aqueuse, 4 x cristallisé
Fournisseur: PanReac AppliChem
Synonyms: Acrylamide-Bis
A0951.1000EA 126 EUR InStock
A0951.1000
Acrylamide : Bisacrylamide (29:1) 30% en solution aqueuse, 4 x cristallisé
Acrylamide : Bisacrylamide
Numéro MDL: MFCD00080848
ONU: 3426
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité