Acrylamide : Bisacrylamide (29:1) 30% en solution aqueuse
Fournisseur: Serva
Danger
10687.01 10687.02 10687.03
SERA10687.01EA 0 EUR InStock
SERA10687.01 SERA10687.02 SERA10687.03
Acrylamide : Bisacrylamide (29:1) 30% en solution aqueuse
Acrylamide : Bisacrylamide
Numéro MDL: MFCD00080848
ONU: 3426
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité