Acrylamide : Bisacrylamide (29:1) 40% en solution aqueuse
Fournisseur: PanReac AppliChem
Danger
A0385.0500 A0385.1000
A0385.0500EA 69.7 EUR InStock
A0385.0500 A0385.1000
Acrylamide : Bisacrylamide (29:1) 40% en solution aqueuse
Acrylamide : Bisacrylamide
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00080848
ONU: 3426
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité