L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Acrylamide : Bisacrylamide (37.5:1) 30% aqueous solution
Fournisseur: Serva
Danger
Synonyms: Acrylamide- N,N'-Methylenebisacrylamide, Acrylamide-Bis
10688.01 10688.02 10688.03
SERA10688.01EA 39 EUR InStock
SERA10688.01 SERA10688.02 SERA10688.03
Acrylamide : Bisacrylamide (37.5:1) 30% aqueous solution
Acrylamide : Bisacrylamide
Densité: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00080848
ONU: 3426
ADR: 6.1 III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité