Nickel chromium alloy (80:20 w%), en fils, Ø 0.41 mm (0.016 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
42196.H4EA 108 EUR InStock
42196.H4 42196.G9
Nickel chromium alloy (80:20 w%), en fils, Ø 0.41 mm (0.016 in)
Nickel chromium alloy (80:20 w%)
Numéro MDL: MFCD00673110
Numéro CAS: 11106-97-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité