Nickel chromium alloy (80:20 w%), en fils, Ø 0.2 mm (0.008 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
45057.H4 45057.G9
45057.H4EA 62.9 EUR InStock
45057.H4 45057.G9
Nickel chromium alloy (80:20 w%), en fils, Ø 0.2 mm (0.008 in)
Nickel chromium alloy (80:20 w%)
CAS No.: 11106-97-1 Molecular Formula: Ni:Cr; 80:20 wt% Physical Form: ≈0.21g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00673110
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00673110
Numéro CAS: 11106-97-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité