Native Xanthine oxidase (from Buttermilk)
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
682151-10 682151-50
682151-10EA 159 EUR InStock
682151-10 682151-50
Native Xanthine oxidase (from Buttermilk)
Enzymes
Complex metalloprotein that catalyses oxidative hydroxylation of a variety of aromatic heterocycles and simple aldehydes. Catalyses the oxidation of xanthine to uric acid.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité