L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Gelatin
Fournisseur: VWR Chemicals
9764-100GEA 62.4 EUR InStock
9764-100G 9764-500G
VWR®, Gelatin
Protéines et Peptides
Fluorescence: 238 to 282
E. coli: equivalent
Water content: < or > 13%
pH at 25 °C: 4,0 - 5,7
Salmonella: not detectable
Standard plate count: ≤1000 /g
Viscosity: 38 to 50 mps
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..