Baume du Canada
Fournisseur: Serva
26896.01 26896.02
SERA26896.01EA 0 EUR InStock
SERA26896.01 SERA26896.02
Baume du Canada
Baume du Canada
Densité: 0.915 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132800
Numéro CAS: 8007-47-4
EINECS: 232-362-2
Merck Index: 13,00948
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité