Yeast extract, molecular biology grade
Fournisseur: PanReac AppliChem
A3732.0500EA 131 EUR InStock
A3732.0500
Yeast extract, molecular biology grade
Suppléments et additifs pour culture cellulaire
Water-soluble part of autolysed yeast. Rich of ammonia and vitamins, especially of water-soluble vitamin B-complexes; suitable for addition to media.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité