Aluminium 1.000 mg/l dans l'acide nitrique dilué (de Al(NO₃)₃.9H₂O) TraceCERT® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Fournisseur: Merck
TraceCERT®
SUPL61935-100ML-FEA 126 EUR InStock
SUPL61935-100ML-F
Aluminium 1.000 mg/l dans l'acide nitrique dilué (de Al(NO₃)₃.9H₂O) TraceCERT® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards d'aluminium
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST. Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité