Ammonium 1000 mg/L dans l'eau (de (NH₄)Cl) Certipur® étalon mono-élément pour la chromatographie d'ions, Supelco®
Fournisseur: Merck
Certipur®
1.19812.0500EA 62 EUR InStock
1.19812.0500
Ammonium 1000 mg/L dans l'eau (de (NH₄)Cl) Certipur® étalon mono-élément pour la chromatographie d'ions, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards d'ammonium
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité