Solution étalon de plomb: 10000 mg/l Pb dans acide nitrique dilué (de Pb(NO₃)₂) ARISTAR® étalon pour ICP
Fournisseur: VWR Chemicals
455572YEA 196 EUR InStock
455572Y 455574K
Solution étalon de plomb: 10000 mg/l Pb dans acide nitrique dilué (de Pb(NO₃)₂) ARISTAR® étalon pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de plomb
Pb(NO₃)₂ dans HNO₃ 2-5%
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité