Solution étalon de manganèse: 10000 mg/l Mn dans acide nitrique dilué (de Mn(OAc)₂) ARISTAR® étalon pour ICP
Fournisseur: VWR Chemicals
455652HEA 295 EUR InStock
455652H 455654J
Solution étalon de manganèse: 10000 mg/l Mn dans acide nitrique dilué (de Mn(OAc)₂) ARISTAR® étalon pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de manganèse
Mn(C₂H₃O₂)₂ dans HNO₃ 2-5%
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité