Solution étalon d’argent, 1000 mg/L de Ag dans un étalon d'acide nitrique dilué pour AAS AVS TITRINORM
Fournisseur: VWR Chemicals
86659.260EA 56.4 EUR InStock
86659.260 86659.180
Solution étalon d’argent, 1000 mg/L de Ag dans un étalon d'acide nitrique dilué pour AAS AVS TITRINORM
Étalons Étalons cationiques Standards d'argent
  • Conformes aux matériaux de référence standard NIST
  • Fabriqué et testé dans des installations accréditées ISO Guide 34 / ISO 17025
  • Fourni avec un certificat d'analyse, valeur réelle ±0,3%
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité