Poly(dimethylsiloxane-co-methylphenylsiloxane), 125 cSt (25°C)
Fournisseur: Serva
XXXX113483.5000EA 0 EUR InStock
XXXX113483.5000 SERA35145.01
Poly(dimethylsiloxane-co-methylphenylsiloxane), 125 cSt (25°C)
Poly(dimethylsiloxane-co-methylphenylsiloxane)
Straw coloured polyophenylmethyldimethylsiloxane
Faible volatilité et plage de températures d'utilisation de -40 à +230 °C en système ouvert et jusqu'à +315 °C en système fermé. Une bonne résistance à l'oxydation et au gommage, associée à une excellente compressabilité, rendent ce fluide extrêmement stable.
Point d'ébullition: ∼35 °C (1013 hPa)
Densité: 0,982 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >101,1 °C (coupe fermée)
Numéro CAS: 63148-52-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité