Silicone fluide, 50 cSt DC 200
Fournisseur: Serva
Synonyms: Huile de silicone
SERA35134.01EA 0 EUR InStock
SERA35134.01
Silicone fluide, 50 cSt DC 200
Silicone fluide
Silicone DC 200 fluid
Information de livraison: Ce produit n'est pas autorisé à la vente dans tous les pays : Veuillez vérifier auprès de votre bureau VWR I local ou de votre fournisseur.
Densité: 0,963 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084411
Numéro CAS: 63148-62-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité