Polyéthylèneglycol 1.000
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: PEG 1,000, PEG 900-1100
B22134.30 B22134.0B
B22134.30EA 27.9 EUR InStock
B22134.30 B22134.0B
Polyéthylèneglycol 1.000
Polyéthylèneglycol 1.000
CAS No.: 25322-68-3 Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH Flash Point: 260°(500°F) Physical Form: Powder/low melting solid Density: 1.101 Appearance: White Odour: Odourless pH: 5-7 Melting Point: 35-40° Merck Reference: 14,7568 MDL No.: MFCD01779605
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 1000 g/mol
Point d'ébullition: ∼250 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 35…40 °C
Densité: 1.101
Point d'éclair: 260 °C (500 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081839
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 14,7568
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité