Polyéthylèneglycol 10.000
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: PEG 10000, Ethylene glycol polymer 10000, PEG 10,000
B21955.0B B21955.30
B21955.0BEA 83.1 EUR InStock
B21955.0B B21955.30
Polyéthylèneglycol 10.000
Polyéthylèneglycol 10.000
CAS No.: 25322-68-3 Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH Flash Point: 265°(509°F) Physical Form: Powder Density: 1.2 Odour: Odourless pH: 5-7 Melting Point: 58-63° Merck Reference: 14,7568 MDL No.: MFCD00081839
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 10000 g/mol
Point de fusion: 58…63 °C
Densité: 1.2
Point d'éclair: 265 °C (509 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081839
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 203-473-3
Merck Index: 14,7568
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité