Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Polyéthylèneglycol 12.000, Supelco®

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100

81296-1GEA 217 EUR InStock
81296-1G
Polyéthylèneglycol 12.000, Supelco®
Polyéthylèneglycol 12.000


Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 12000 g/mol
Numéro MDL: MFCD00081839
Numéro CAS: 25322-68-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité