Polyéthylèneglycol 1500, écailles, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Attention
8.17005.5000 8.17005.9050
8.17005.5000EA 355 EUR InStock
8.17005.5000 8.17005.9050
Polyéthylèneglycol 1500, écailles, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Polyéthylèneglycol 1.500
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
Point d'ébullition: ∼250 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 44…48 °C
Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 260 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081839
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité