Polyéthylèneglycol 1.500, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: PEG 1.500
26604.296EA 70.1 EUR InStock
26604.296
Polyéthylèneglycol 1.500, TECHNICAL
Polyéthylèneglycol 1.500
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 1500 g/mol
Point d'ébullition: >250 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 44…48 °C
Densité: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >250 °C
Numéro MDL: MFCD00081839
Numéro CAS: 25322-68-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Conforme
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité