Polyéthylèneglycol 1.500, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: PEG 1.500
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
81289-1GEA 217 EUR InStock
81289-1G
Polyéthylèneglycol 1.500, Supelco®
Polyéthylèneglycol 1.500
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 1500 g/mol
Point d'ébullition: ∼250 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 44…48 °C
Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 260 °C
Numéro MDL: MFCD00081839
Numéro CAS: 25322-68-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité