Polyéthylèneglycol 2.000
Fournisseur: Thermo Scientific
B22181.0B B22181.30
B22181.0BEA 102 EUR InStock
B22181.0B B22181.30
Polyéthylèneglycol 2.000
Polyéthylèneglycol 2.000
CAS No.: 25322-68-3 Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH Odour: Odourless pH: 5-7 Melting Point: 53-55° Merck Reference: 14,7568 MDL No.: MFCD01779611
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 2000 g/mol
Point de fusion: 53…55 °C
Densité: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081839
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 14,7568
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité