Polyéthylèneglycol 2.000
Fournisseur: Roth Carl
0154.1 0154.2
ROTH0154.1EA 0 EUR InStock
ROTH0154.1 ROTH0154.2
Polyéthylèneglycol 2.000
Polyéthylèneglycol 2.000
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 2000 g/mol
Point de fusion: 49…52 °C
Densité: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081839
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité