Polyéthylèneglycol 20.000, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: PEG 20.000
8.17018.1000EA 119 EUR InStock
MERP8.17018.9999 8.17018.1000 8.17018.9025
Polyéthylèneglycol 20.000, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Polyéthylèneglycol 20.000
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 20000 g/mol
Point de fusion: 58…63 °C
Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 260 °C
Numéro MDL: MFCD00081839
Numéro CAS: 25322-68-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité