Polyéthylèneglycol 20.000
Fournisseur: Serva
33138.01 33138.02
SERA33138.01EA 0 EUR InStock
SERA33138.01 SERA33138.02
Polyéthylèneglycol 20.000
Polyéthylèneglycol 20.000
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
Point de fusion: 58…63 °C
Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 260 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081839
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité