Polyéthylèneglycol 3.000 pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: PEG 3,000
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.19015.1000 8.19015.5000
8.19015.1000EA 52.8 EUR InStock
8.19015.1000 8.19015.5000
Polyéthylèneglycol 3.000 pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Polyéthylèneglycol 3.000
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 3000 g/mol
Point de fusion: 55…58 °C
Densité: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 550 g/l (20 °C)
Melting Point 55 - 58 °C
Molar Mass 3000 g/mol
Bulk Density 400 - 500 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 270 °C
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 420 °C
Viscosity kinematic 69 - 92 mm2/s (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité