Polyéthylèneglycol 3.000, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: PEG 3.000
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
81291-1GEA 217 EUR InStock
81291-1G
Polyéthylèneglycol 3.000, Supelco®
Polyéthylèneglycol 3.000
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 3000 g/mol
Point de fusion: 55…58 °C
Densité: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 25322-68-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité