Polyéthylèneglycol 400
Fournisseur: Thermo Scientific
192230010 192230051
ACRO192230010EA 58.7 EUR InStock
ACRO192230010 ACRO192230051
Polyéthylèneglycol 400
Polyéthylèneglycol 400
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
Point d'ébullition: >200 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 4…8 °C
Densité: 1.1275 g/cm³
Point d'éclair: 235 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081839
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4650 to 1.4680 (20°C, 589 nm)
Water ≤1.0 % (K.F.)
Solubility ≤20 APHA (25% in water)
pH 4.5 to 7.5 (C=5, Water, 25°C)
Hydroxyl value 267 to 295 mg KOH/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité