Polyéthylèneglycol 400
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: PEG 400
ROTH0144.3EA 442 EUR InStock
ROTH0144.3 ROTH0144.2 ROTH0144.1
Polyéthylèneglycol 400
Polyéthylèneglycol 400
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 400 g/mol
Point d'ébullition: ∼250 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 4…8 °C
Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 245 °C
Numéro MDL: MFCD00081839
Numéro CAS: 25322-68-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité